Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Analyser
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/12/18989312.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"331"
Sortera efter:
Artikel nummer : (E535-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (M173-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   The Bradford protein assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   The Biuret Protein Assay is a simple method for determining protein concentration. The amount of protein present in the sample is calculated based on ...
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  Biotium
Benämning:   Live-or-Dye™ Fixable Viability Staining Kits are designed for discrimination between live and dead cells during flow cytometry or microscopy.
Leverantör:  Biotium
Benämning:   Cellular assay
Artikel nummer : (80-6483-56)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   2-D Quant Kit is designed for the accurate determination of protein concentration in samples prepared for electrophoresis techniques such as 2-D elect...
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   The Biotrak™ cAMP and cGMP competitive enzyme immunoassay systems are specifically designed for research purposes.
Leverantör:  Cayman Chemical
Benämning:   WST-1 Proliferation Assay Kit provides an easy to use tool for studying the induction and inhibition of cell proliferation in any in vitro mode...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 331
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa