Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Kulor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/17/18989317.jpg
Kulorna är designade för att reducera hanteringstiden, isolera proteiner genom affinitetsbindning och rengöring av utrustning. Säkrare än värmeöverföring via vatten då användning av badkulor förhindrar stötkokning och avdunstning och reducerar därmed risken för att glas krossas. Kulor för odling tillåter cellerna att växa och kontrollera syntesen. Kulorna finns i olika storlekar och material.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Artikel nummer : (1.01899.0050)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   MAGPREP SILICA HS 1 * 50 ml
UOM:  1 * 50 ml
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Soda-lime glass, solid.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Lätta, prisvärda PP-kulor som bildar en filt över vätskans yta. Varje kula har 20 mm Ø, 275 kulor täcker cirka 1000 cm2.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
UOM:  1 * 200 g
Artikel nummer : (332124G)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
UOM:  1 * 500 g
Artikel nummer : (462-8239)
Leverantör:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning:   Lätta, ekonomiska PP-kulor som bildar en filt över vätskans yta. Varje kula har 20 mm Ø, 275 kulor täcker cirka 1000 cm2.
UOM:  1 * 300 Items
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   TiO₂ Mag Sepharose™ magnetic beads are designed for enrichment of phosphopeptides from tryptic digested protein samples.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 52
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa