Du sökte efter: Rengöringsmedel
Naturliga eller syntetiska rengöringsmedel är ämnen som befriar ytor av både icke-polära och polära föroreningar. Ämnenna uppfyller standard och regler för att återställa sterila miljöer och stoppa mikroorganismer från att sprida sig. Dual action-lösningar dödar bakterier samtidigt  som de rengör för maximal effektivitet. Rengörings-, desinficerings- samt dekontamineringsmedel finns i flytande, pulver-, spray- eller granulatform och lämnar inte kvar rester. Beroende på avsedd användning, välj sura, alkaliska eller neutrala rengöringsmedel.
Naturliga eller syntetiska rengöringsmedel är ämnen som befriar ytor av både icke-polära och polära föroreningar. Ämnenna uppfyller standard och regler för att återställa sterila miljöer och stoppa mikroorganismer från att sprida sig. Dual action-lösningar dödar bakterier samtidigt som de rengör för maximal effektivitet. Rengörings-, desinficerings- samt dekontamineringsmedel finns i flytande, pulver-, spray- eller granulatform och lämnar inte kvar rester. Beroende på avsedd användning, välj sura, alkaliska eller neutrala rengöringsmedel.
196  results were found
SearchResultCount:"196"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: A range of cleansers, for machine washing and rinsing, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in...
Leverantör: Merck
Beskrivning: A range of cleansers, for manual cleaning, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laborat...
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Compact HDPE canisters (Cat. Nos. 845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.
Artikel nummer : (7348.5000)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
UOM: 1 * 5 L
Certifikat
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Bruksfärdig lösning för att stabilisera och skydda vattenbad, kylkretsar, vattenkretsar och inkubatorer.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Artikel nummer : (00699030.)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
UOM: 1 * 5 kg
Artikel nummer : (88289.360)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
UOM: 1 * 5 kg
Artikel nummer : (3768.1000)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Dekontaminationslösning, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
Artikel nummer : (3900.)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Dekontaminationslösning, ProClean rengöringsmedel
UOM: 1 * 5 L
Artikel nummer : (630-2081)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This cleaning set includes:
- Lens liquid
- Cotton sticks (×5)
- Anti-static cloth (18×15 cm)
- Smart wipes (×2)
- Air pump
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (3451.1500)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
UOM: 1 * 1.500 mL
Artikel nummer : (94006.1016)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Isopropylalkohol 70% V/V Ph. Eur. med 30% V/V renat vatten Ph. Eur. filtrerat genom 0,2 µm.
UOM: 1 * 6 L
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Iso-propyl alcohol Ph. Eur. 70% v/v, with purified water Ph. Eur. 30% v/v, filtered at 0,2 μm.
Artikel nummer : (2157-04)
Leverantör: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beskrivning: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 196
no targeter for Bottom