Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Kontrollenheter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/68/18945068.jpg
En kontrollenhet påverkar utrustningsmekanik för att upprätta och behålla de önskemål som krävs i alla applikationer som behövs för optimal kvalité på resultaten. Med oberoende kontroll över miljöelementen ökar den totala effektiviteten eftersom personal inte behöver övervaka och justera för t.ex ändrade temperaturförhållanden. Kontrollenheterna kopplas med standardplugg til olika maskiner som t.ex. magnetomrörare, rotationsindunstare och termostatbad. Det finns båda analoga och digitala enheter som kan programmeras.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (454-0042)
Leverantör:  Cole-Parmer
Beskrivning:   Enkelplats för procentuellt temperaturreglage. Rekommenderas för användning med CMU-värmemantlar.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  JULABO GMBH
Beskrivning:   Utför temperaturberoende mätnings-, kontroll-, säkerhets- och övervakningsuppgifter. Typiska användningsområden: Värmemantlar och värmeband.
Artikel nummer : (WINKWRT00011-XX010)
Leverantör:  WINKLER GMBH
Beskrivning:   Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (WINKWRT00117-XX010)
Leverantör:  WINKLER GMBH
Beskrivning:   Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (WINKWRT2010X-WW010)
Leverantör:  WINKLER GMBH
Beskrivning:   Made of impact resistant polystyrene and used for equipment with multipole coupling and plug. It displays both the actual and setpoint digital tempera...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (KART2239)
Leverantör:  KARTELL
Beskrivning:   Digital thermoregulator with clamps to support the rod from 10 to 13 mm diameter.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (HUBE9771)
Leverantör:  HUBER
Beskrivning:   This breather controller enables small pressurisation of the expansion vessel.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HEIDOLPH
Beskrivning:   Elektroniskt kontrolltermometer med innovativ design. Kan kombineras med modellerna MR Hei-Standard och även med de tidigare modellerna MR 3001 K och ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa 