Du sökte efter: Deodorant
Autoklavdeodoranter och luftrengörare absorberar dålig lukt. Finns som spray, pulver eller värmeaktiverande kapslar
Autoklavdeodoranter och luftrengörare absorberar dålig lukt. Finns som spray, pulver eller värmeaktiverande kapslar
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Förbättrar arbetsmiljön och tar bort dålig lukt i samband med autoklavering.
Artikel nummer : (BELAH131990000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: This heat-released deodorant pads neutralise autoclave odors with a pleasant scent.
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (115-2059)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: Påfyllning av Air Care, Melodie-doft, Volym: 310 ml
UOM: 1 * 6 Items
Leverantör: Essity
Beskrivning: Aerosolpåfyllning för A1 luftuppfräschare, fruktdoft, Tork® Premium
Leverantör: Essity
Beskrivning: A1 aerosol dispenser, plastic, white, 97×60×174 mm, Tork®
Artikel nummer : (115-1688)
Leverantör: Essity
Beskrivning: Dispenser / Holder for A2 air freshener disc, Tork Universal, 75×64×120 mm, Tork®
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: Essity
Beskrivning: Luftfräscharsystem som består av en impregnerad gummiremsa som levererar en frisk, ren doft.
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Dessa pads är impregnerad med en värmeaktiverad väldoft, som inte bara maskerar autoklavlukten utan faktiskt neutraliserar den.
Artikel nummer : (115-1699)
Leverantör: Essity
Beskrivning: Tork luftfräschare eliminerar oangenäma lukter på toaletter. Startpaketet innehåller en hållare (inkl. batterier) och de tre aerosolerna Floral, Citru...
UOM: 1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom