Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (4)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Dissektionsbricka
6  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/33/18945133.jpg
Dissektionsbrickor är konstruerat av resistenta materials som inte tappar formen eller gör knivar slöa. Brickorna har tydlig mätskala i kontrastfärg. Dissektionsbrickor används rutinmässigt inom patologi, kirurgi och inom utbildning. Dissektionsbrickorna har kanter för att undvika spill samt hålla ytorna rena. Dissektionsbrickorna finns i olika storlekar för att passa både stora och små applikationer.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Simport Scientific
Beskrivning:   Large board with three cutting areas , DissecTable™, PE, Vit, B×D×H: 575×400×12,5 mm
Leverantör:  Simport Scientific
Beskrivning:   These dissection boards are made from a copolymer resin in order to increase impact and temperature performance. The board is strong yet inexpensive e...
Artikel nummer : (216-1300)
Leverantör:  SciLabware
Beskrivning:   Durable cutting board made of PP.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  MURRAY, S & CO LTD
Beskrivning:   Wooden dissecting boards with frame edge.
Leverantör:  LP ITALIANA SPA
Beskrivning:   Disposable cutting boards made of cardboard and PS foam for the dissection of surgical specimens.
Leverantör:  SEMADENI
Beskrivning:   These chopping boards are made from professional-grade HYGENIA® HDPE 500 material. Ideal for the food-service and food-processing industries.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6