Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Elektroforesgeler
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/82/18945182.jpg
Flytande elektroforesgeler som blir halvfasta vid nerkylning. Elektroforesgeler för separation av DNA, RNA och proteinblandningar.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"72"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Ready-to-use solution for the preparation of polyacrylamide gels.
UOM:  1 * 1 l
Artikel nummer : (732-2789)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 kbp to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel s...
UOM:  1 * 500 g
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Agarose I™ is a standard melting/gelling agarose, suitable for routine nucleic acid analytical/preparative applications (250 bp to 22 kb).
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Acryl/Bis™, Acrylamide-Bis (29:1), 30% aqueous solution
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis solution (37,5:1) 30% aqueous solution
UOM:  1 * 500 ml
Artikel nummer : (M157-500ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 72
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa 