Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Ergonomiska stöd
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/04/18945204.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (115-1457)
Leverantör:  ERGOMAT
Beskrivning:   This ergonomic support is ideal for various types of working situations where hand skin protection is needed. The unique properties of the neoprene bl...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BIMO9450-217)
Leverantör:  bimos
Beskrivning:   Industrial footrest with clamp lever and non slip rubber tread.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ERGOMAT
Beskrivning:   These supports are ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support a...
Leverantör:  ERGOMAT
Beskrivning:   These supports are ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support a...
Leverantör:  ERGOMAT
Beskrivning:   This support is ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support and ...
Leverantör:  ERGOMAT
Beskrivning:   These supports are ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support a...
Artikel nummer : (SIOEYMB00000C0)
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivning:   These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BHIT723103)
Leverantör:  Sartorius
Beskrivning:   This elbow pad helps users to feel more comfortable while pipetting. The visco elastic material of the pad relieves contact stress, pain and discomfor...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 21
  1  2  3  Nästa 