Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Fallskydd
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/18945219.jpg
VWR har fallskydd som selor, karabonkrokar och rep.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   The anchorage connectors ánd karabiners are used for securing an intermediate attachment to an anchorage point.
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Lightweight, versatile restraint and fall arrest lanyards, made from polyamide, designed for maximum protection.
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Twisted polyamide rope suitable for 14 mm/16 mm rope grabs. Suitable for vertical, horizontal and sloping applications.
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   These light, industrial proven, stainless steel automatic and manual rope grabs are suitable for vertical, horizontal and sloping applications.
Artikel nummer : (111-1389)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Used by many leading rescue services around the world, this comfortable and easy to use rescue sling is based on a helicopter sling: The chest strap c...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   This Manyard® with integrated shock absorber, anchorage clip for vertical scaffolding bars and screw-lock karabiner is the ideal fall protection devic...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   The shock-absorbing lanyard with an anchorage connector is a lightweight, versatile fall arrest lanyard designed for maximum protection.
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   The R6 Premium Revolution harness is a reinvented full body harness with redefined comfort levels and reinforced durability. This Miller R6 Revolution...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 47
  1  2  3  4  5  6  Nästa 