Du sökte efter: Joniseringsenheter
Joniseringsenheter används för att ta bort statisk elektrisitet som kan uppstå vid vägning. Vid att ta bort den statiska elektrisiteten kan noggrannheten höjas.
2 results were found
Sort Results
Visa lista
Easy View (ny)