Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (3)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
DNA extraktion
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/95/18989595.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Den valda proteasnedbrytningen frigör mikrogram mängder av DNA och RNA från FFPE-prover. De renade nukleinsyrorna är visserligen starkt fragmenterade ...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   The Mag-Bind® EquiPure Normalization Kits can be used to normalise and purify gDNA and DNA libraries from various DNA concentrations. Using Mag-Bind® ...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   RNA-Solv® Reagent is a one reagent system for the isolation of total RNA from cells and tissues. The reagent, a single-phase solution consisting of ph...
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   Phase Lock Gel (PLG) eliminerar proteinkontaminering mellan faserna under fenolextraktion och säkerställer snabbare resultat med förbättrat utbyte. PL...
Artikel nummer : (AXYGMAGPLANTGDNA10)
Leverantör:  Corning Life Science
Benämning:   Axygen® AxyPrep™ Mag Plant gDNA Kit is a magnetic bead-based purification system that allows rapid and reliable isolation of high quality gDNA from a ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   The Extracta™ DNA prep for PCR - tissue consists of a two component reagent kit for rapid and efficient extraction of PCR ready genomic DNA from mamma...
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   The AccuStart™ II Mouse Genotyping kit is designed for fast and easy preparation of PCR-ready DNA extracts and endpoint PCR analysis from tissues such...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 40
  1  2  3  4  5  Nästa