Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "paraffin"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18989631.jpg
Paraffin med tillsats av polymerer finns både med och utan DMSO. Ren paraffin utan tillsatser finns också i sortimentet. Variabler att tänka på vid val av paraffin är smältpunkt, arbetstemperatur och polymeriseringsgrad. Paraffinen är helt klar för att ge bästa resultat för biopsier. Levereras i form av pellets eller som block för enkel hantering.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"4"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Paraffiner med polymertillsats, finns med eller utan DMSO. Den standardiserade kvaliteten, som uppnås genom ett noggrant urval av råmaterial, garanter...
Artikel nummer : (VWRK2079-A)
Leverantör:  KLINIPATH (PL)
Benämning:   Histology wax, highly purified, 4× 3 kg
UOM:  1 * 12 kg
Artikel nummer : (10047400.)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Solvent replacement for cleaning instruments and equipments in contact with paraffin wax. paraffin wax is used to prepare histological sections for mi...
UOM:  1 * 100 ml
Artikel nummer : (301440ZK)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Sterile liquid paraffin is mostly used in microbiology as a vehicle to improve the anaerobic culture media as : O / F, decarboxylase medium, MIO, etc....
UOM:  1 * 100 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4  av 4