Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "pcr-reagens"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"136"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Taq-DNA-polymeras MasterMix är en bruksfärdig 1,1X eller 2,0X reaktionsblandning. Tillsätt endast primers, templat och vatten, och du kan utför...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   VWR® Taq-DNA-polymeras är ett ultrarent, termostabilt rekombinant DNA-polymeras, med robust PCR-effektivitet för många olika slags PCR-tillämpn...
Artikel nummer : (N557-0.5ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Ready to use dNTP mixture, 10 mM solution.
UOM:  1 * 0,5 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Bruksfärdiga dNTP-mixar och dNTP-set av molekylärbiologisk kvalitet. dNTP-mixen är framtagen för att minska tidsåtgången samt minska kontamineringsris...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   PCR reagent, TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, with 10X Combination Buffer and MgCl2
Artikel nummer : (K461-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Set contains one vial of each dNTP (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 40 μmol of 100 mM solution, pH 7,0.
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Hot Start Taq Master Mix, 2X is a ready-to-use reaction cocktail that contains all required components, except primers and template DNA, for routine P...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix and Blue TEMPase Master Mix are good alternatives to TEMPase Hot Start DNA Polymerase. The master mixes of...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 136
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa