Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Fotodokumentationssystem
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/46/18989646.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   VWR® Smart3 and Smart3 EZ are complete stand-alone systems with integral processor, so no external PC is required.
Artikel nummer : (730-1470)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The VWR® Basic gel documentation system offers reproducible, high resolution digital images for gel documentation. This entry level system is easy to ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   VWR® Imager gel documentation and analysis systems are available in configurations suitable for fluorescence and chemiluminescence applications. Both ...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The VWR® CHEMI only system is dedicated to chemiluminescence imaging. The system is built for high performance and automation and features a next gene...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Corning Life Science
Beskrivning:   Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
Leverantör:  SYNOPTICS
Beskrivning:   Geldokumentationssystem, Syngene, InGenius³, with GeneSys and GeneTools software, without transilluminator
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SYNOPTICS
Beskrivning:   [EN]GENEGNOME XRQ SYSTEM 4MP NO PC 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SYNOPTICS
Beskrivning:   The Syngene G:BOX Chemi XX6 gel documentation system offers optimum performance. Highly sensitive, it is designed for advanced chemiluminescent Wester...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 16
  1  2  Nästa