Du sökte efter: System för proteinlänkning och märkning
Protein linking eller labelling kit underlättar koppling av fluorescerande markörer eller biotiner mot antikroppar och större proteiner. Dessa kit är idealiska för användning inom ett antal applikationer, såsom flödescytometri, fluorescerande mikroskopi, immunhistokemi, primär detektion, ELISA, immuncytokemi och FISH. Labelling och linking kits finns med olika färgämnen, biotin, fluorescerande reagenser och alla komponenter som behövs för att utföra multipla konjugeringar och reningar. Proteinlabelling följer ett enkelt protokoll för reaktion, separation och användning.
160 results were found
Sort Results
Visa lista
Easy View (ny)