Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Proteiner
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/13/20734813.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Välj alternativ nedan för att förfina sökning. Flera val kan göras. Klicka på OK för att visa resultat.
SearchResultCount:"7611"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Casein alcalisoluble
Artikel nummer : (1.12523.5000)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Lactalbumin hydrolysate hydrolysed, 5000 g
UOM:  1 * 5 kg
Artikel nummer : (1.02244.0100)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Kasein
UOM:  1 * 100 g
Artikel nummer : (1.02242.2500)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Kasein enl. Hammarsten
UOM:  1 * 2,5 kg
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   A standard grade albumin for basic applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
UOM:  1 * 100 g
Artikel nummer : (20771.236)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Albumin från kycklingägg, pulver TECHNICAL
UOM:  1 * 250 g
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Heat shock isolated bovine serum albumin (BSA) suitable for use in a wide range of molecular biology applications, including Western blotting.
Artikel nummer : (422361V)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   A protease-free grade albumin for RIA and ELISA applications, produced by a heat-shock process in caprylic acid.
UOM:  1 * 100 g
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 7 611
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa 