Du sökte efter: Rakblad
Rakblad används för skärning av vävnadsprover, biopsier eller helt enkelt för att raka av kroppshår med rakhyvel eller kniv.  De är tillverkade av hård kolstål eller rostfritt stål och har extrem skarpa kanter. Det finns enkel- och dubbelkantade rakblad  i olika tjocklekar för perfekt skärning.
Rakblad används för skärning av vävnadsprover, biopsier eller helt enkelt för att raka av kroppshår med rakhyvel eller kniv. De är tillverkade av hård kolstål eller rostfritt stål och har extrem skarpa kanter. Det finns enkel- och dubbelkantade rakblad i olika tjocklekar för perfekt skärning.
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Made from food grade PET. At just 0,27 mm, the VWR® gel cutter is as thin as a single edge industrial razor blade, but much safer to use.
Artikel nummer : (631-1142)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: The KLEEN Blade Management System allows for effortless safe attachment and removal of surgical blades from a standard handle. The system which incorp...
Artikel nummer : (RSGA102.052)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Replacement blades, pack of 5
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: RSG
Beskrivning: Rakhyvel med metallhandtag och långt utbytbart blad, inklusive 10 extra rakblad
Artikel nummer : (HEATHS234525R)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 Items
Artikel nummer : (233-2244)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Snap-off blades for use with safety cutters.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (MARO86.60)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Styropor blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Trapezoidal, deep-edged, 2-sided ground-edge, rounded blade tips, Stål, Tjocklek: 0,63 mm, L×B: 50×19 mm
Artikel nummer : (223-0114)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (233-0188)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Concealed replacement blade for Secumax 350.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (233-2211)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Industrial blade for use with safety knives and cutters.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (PRTWKN91NCR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: These blades are constructed from carbon steel.
UOM: 1 * 500 Items
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Non corrosive blade for mounting in safety knives and cutters.
Artikel nummer : (233-0139)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (233-2238)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom