Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
reagens
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
Reagenser används vid kvalitativa analyser för att ta reda på förekomsten av olika molekyler eller ioner inom life science, forskning och kemi. De ger ytterligare kontroll i experiment genom att stimulera, minska hastigheten eller stoppa reaktioner. Blandningarna som manipulerar prover genom att färga, separera eller rensa intracellulära komponenter förenklar mikroskopiska analyser. Reagenser kan skapa och upprätthålla försöksförhållanden och därmed även bidra till att förlänga livslängd av cellerna.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   This effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
Artikel nummer : (230045R)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   BRIJ O10 1 * 500 g
Leverantör:  Novabiochem (Part of Merck)
Benämning:   Capping reagent A for DNA/RNA synthesis high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA syn...
Artikel nummer : (A4804.1000)
Leverantör:  PanReac AppliChem
Benämning:   Dextrin från majsstärkelse. Vit, ren.
UOM:  1 * 1 kg
Leverantör:  G-Biosciences
Benämning:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Leverantör:  G-Biosciences
Benämning:   APOPTOSIS INDUCER CAMPTOTHECIN 1 * 1 ml
Artikel nummer : (786-CUL)
Leverantör:  G-Biosciences
Benämning:   Caspase Uninduced Lysate is a simple tool for studying apoptosis and acts as an ideal negative control. Human Jurkat cells are used for preparing unin...
UOM:  1 * 0,5 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 14
  1  2  Nästa