Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Sorbenter för kromatografi
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/34/18374034.jpg
Sorbenter hjälper till att separera blandningar i någon av de kromatografiska metoderna. Färdiga sorbenter gör isolerings-, identifierings- eller reningsprocessen snabbt och enkelt. Sorbenter för stationärfas finns i olik partikkelstorlek och polaritet för att passa de kemiska och fysiska egenskaperna till provet för bästa möjliga separation. Sorbenter för kromatografi kan komma med eller utan tillsatser såsom bindemedel för stabilisering eller fluorescerande indikatorer för att hjälpa till att se i det ultravioletta området.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"80"
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.02330.0500)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Cellulose microcrystalline, <20 µm, Förp.: In plastic
UOM:  1 * 500 g
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Many substances e.g. readily decomposed or with low volatility can only be investigated chromatographically after conversion to stable, ready volatile...
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Reference substances can be used for the identification of unknown compounds in a gas chromatogram or as standards in quantitative GC analysis. They s...
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Strong basic anion exchanger, Amberlite® IRA-402, Cl-, exchange capacity >0,9 mval/ml (Cl-)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Superspher® 100 RP-18, 4 µm
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   LiChrospher® 100 RP-8, 5 µm
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   LiChrospher® RP-8 ADS, 25 µm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 80
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa