Du sökte efter: Ljudmätare
Vi har handhållna ljudmätare som mäter ljud i området 30-138 dB. En ljudmätare hjälper dig att bestämma i vilka områden hörselskydd måste användas.
Vi har handhållna ljudmätare som mäter ljud i området 30-138 dB. En ljudmätare hjälper dig att bestämma i vilka områden hörselskydd måste användas.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Molecular Devices
Beskrivning: The low noise data acquisition system plus HumSilencer™ adaptive noise cancellation with the added benefit of single-click elimination of 50/60 Hz lin...
Artikel nummer : (SIMELU0115)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 30 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0563.8155)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 32 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0563.8170)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The testo 816-1 dB meter is the professional model in the Testo range of sound measuring instruments.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0294)
Leverantör: GONDO ELECTRONICS CO,LTD.
Beskrivning: Lätt pocketmodell för dBAmätningar mellan 35 till 120 dB. Battericheck för 9 V batteri och utrustad med elektronisk kalibrering. Pålitlig och stabil m...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0509)
Leverantör: GONDO ELECTRONICS CO,LTD.
Beskrivning: Enkel och lättanvänd ljudnivåmätare.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom