Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Infärgningsmedel
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/74/18374074.jpg
Reagenser, färgämnen och färgningsmedel änvands inom mikroskopi för att markera och analysera specifiska strukturer i celler eller vävnadsprover. Färgämnen skapar starka kontraster mellan cellkomponenter för enklare detektering eller analyser. Vilken sort färgämne man ska använda variera mellan olika prover. Våra ready-to-use färgämnen möjliggör manuellt hantering eller användning med automatisk utrustning.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"201"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Hemacolor® är ett färgningskit med tre bruksfärdiga lösningar. Förutom blod- och benmärgscreeningar kan också kliniska cytologiprover infärgas.
Leverantör:  Merck
Benämning:   Cytologisk infärgningsmetod utvecklad av Papanicolaou. Standardmetod för karcinom- och hormoncykeldiagnostik.
Leverantör:  Merck
Benämning:   Infärgningslöningar och kit för immunhistologi.
Leverantör:  Merck
Benämning:   Gram-färgning gör det möjligt att skilja på grampositiva och gramnegativa bakterier. Tb-color, för mikroskopisk undersökning av mykobakterier.
Leverantör:  Merck
Benämning:   M-FIX® is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou stain...
Leverantör:  Merck
Benämning:   Den kemiska sammansättningen i Certistain-färgämnena för mikroskopi, och särskilt deras användning, har testats i enlighet med stränga specifikationer...
Artikel nummer : (1.06731.1000)
Leverantör:  Merck
Benämning:   Reagents for detection of textile fibres.
UOM:  1 * 1 l
Leverantör:  Merck
Benämning:   ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as with existing products. ISOSLIDE® control slides help optimise and standardise stain...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 201
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa