Du sökte efter: Standarder
Standarder är nödvändiga för att regelbundet kontrollera noggrannheten på befintlig utrustning. Genom att jämföra mot kända värden kan felen upptäckas snabbt och justeras av personalen. När inställningarna för manuella eller automatiska instrument har återgått till noll kommer de återställda förhållandena att ge optimal arbetsprestanda. Kalibrering med koncentrerade standarder eliminerar möjligheten att miljöförändringar kommer att leda till instrumental felberäkning när precisionen är störst.
Standarder är nödvändiga för att regelbundet kontrollera noggrannheten på befintlig utrustning. Genom att jämföra mot kända värden kan felen upptäckas snabbt och justeras av personalen. När inställningarna för manuella eller automatiska instrument har återgått till noll kommer de återställda förhållandena att ge optimal arbetsprestanda. Kalibrering med koncentrerade standarder eliminerar möjligheten att miljöförändringar kommer att leda till instrumental felberäkning när precisionen är störst.
8 438  results were found
SearchResultCount:"8438"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: TOC standard solution, Supelco®, 10,0 mg/L TOC, : N/A, Matris: H₂O, pH-område: 4 - 6
Leverantör: Merck
Beskrivning: Nitrogen (total) standard solution, Supelco®, 2,50 mg/L N, : N/A, Matris: H₂O, För testkit: 1.00613; 1.14537, pH-område: 5 - 7
Leverantör: Merck
Beskrivning: Refractive index standards traceable to SRM from NIST and PTB.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Trace Metals - Sewage Sludge 2, Supelco®, Certified reference material, : N/A, Pkg of 50 g (dry)
Artikel nummer : (36989-2ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: PCB standard solution 7, Supelco®, Analytical standard, 10 mug/mL in isooctane, : N/A
UOM: 1 * 2 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Aquastar® standards for Karl Fischer titration can be used for monitoring and qualification of your Karl Fischer instruments, for checking and evaluat...
Leverantör: Merck
Beskrivning: För spektrofotometerkalibrering enligt Ph.Eur.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Turbidity calibration standard, formazin, 1 NTU, Typ: Formazine
Leverantör: Merck
Beskrivning: CARB Method 1004 DNPH Mix 2, Supelco® TraceCERT®, Certified reference material, 30 µg/ml in acetonitrile (as the aldehydes & ketones)), : N/A, Ampoule of 1 x 1 mL
Artikel nummer : (1.19301.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Standard for spectrophotometer calibration, Spectroquant® reference standard for chlorine, chlorine dioxide and ozone
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (1.08159.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Standard solutions are used for the calibration of spectrophotometers.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (P1334-100G)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of LSD.
UOM: 1 * 100 g
Artikel nummer : (05498-1G)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Organic Standard, Triphenyl phosphate, 31P-qNMR Standard
UOM: 1 * 1 g
Artikel nummer : (30181-100MG)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Organic Standard, Fluorescein sodium salt, ≥97,5% (HPLC)
UOM: 1 * 100 mg
Artikel nummer : (32510-25MG)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Chlorantraniliprole is a novel anthranilic diamide insecticide belonging to the class of selective ryanodine receptor agonists. It is a selective and ...
UOM: 1 * 25 mg
Artikel nummer : (45814-100MG)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Organic Standard, Iprobenfos
UOM: 1 * 100 mg
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 8 438
no targeter for Bottom