Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Utbildnings- och referensmaterial
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/34/18989934.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sortera efter:
Artikel nummer : (PROLMENDELWALL.)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Mendeleev's wall poster.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Beskrivning:   Med färggranna bilder. 100×70 cm av hållbart plastbestruket papper.
Artikel nummer : (766-0260)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Beskrivning:   Återger i flerfärgstryck ett antal olika absorptions- och emissionsspektra inklusive solspektrum med de viktigaste fraunhoerska linjerna och det konti...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (761-0477)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Beskrivning:   Periodiskt system, väggplansch. Ny svensk omarbetad väggplansch i kraftig specialbehandlad väv med sydda kanaler upptill och nedtill. Spännande bilde...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0159)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   Plansch monterad på rulle.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   Det förstorade diagrammet över nervsystemet levereras med trästavar för enkel visning.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0165)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   Plansch monterad på rulle. 84×118 cm.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0160)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning:   4-färgsplansch monterad på rulle.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 15
  1  2  Nästa