Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (2)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Dammsugare
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/58/20236958.jpg
VWR har dammsugare för torra och våta ytor. Dammsugarna har olika filter.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (TIGV110626B)
Leverantör:  TIGER-VAC
Beskrivning:   This unit contains a true nuclear grade HEPA Filter (H14) constructed and tested to methods consistant with ASME AG-1. An external ULPA filter (U15) ...
UOM:  1 * 1 Each
Artikel nummer : (141-1415)
Leverantör:  TIGER-VAC
Beskrivning:   This new generation cleanroom vacuum cleaner for wet & dry recovery has been specifically designed for the pharmaceutical, semiconductor and microelec...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (141-1072)
Leverantör:  TIGER-VAC
Beskrivning:   Designed for a variety of cleanroom environments and mini environments, including semiconductor/microelectronic, pharmaceutical. Cleanroom compatible.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  TIGER-VAC
Beskrivning:   Designed for general clean-up in contamination controlled environments, cleanroom compatible and ideal for the pharmaceutical industry. Available in H...
Leverantör:  TIGER-VAC
Beskrivning:   These wet and dry recovery vacuum cleaners are designed for general clean up in contamination controlled environments. They are cleanroom compatible a...
Artikel nummer : (181-0341)
Leverantör:  TIGER-VAC
Beskrivning:   [EN]VACUUM MODEL EMI-1000 240V 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Leverantör:  TIGER-VAC
Beskrivning:   Designed for general clean up in contamination controlled environments, cleanroom compatible and ideal for pharmaceutical industry.
Artikel nummer : (TIGV110343B)
Leverantör:  TIGER-VAC
Beskrivning:   These wet and dry vacuum cleaner units are cleanroom compatible, autoclavable and can be used in the pharmaceutical industry. These units are also ava...
UOM:  1 * 1 Each
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 27
  1  2  3  4  Nästa 