Du sökte efter: Tråd
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Beskrivning: Chrome nickel wire with Vitreosil tube.
Leverantör: RSG
Beskrivning: Wire triangles made from stainless steel, with clay pipes.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Triangles, steel zincked, with clay tubes.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: 200x200 Ø135 mm
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Trianglar tillverkade av galvaniserad ståltråd, med lerrör.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
Leverantör: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivning: Pipeclay stems on stout wire.
Artikel nummer : (PERCN5320131)
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: Nichrome hangdown wire kit (5 hangers)
UOM: 1 * 5 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom