Du sökte efter: Djurfoder
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Yeast-Torula
Artikel nummer : (ICNA0290545401)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
UOM: 1 * 1 kg
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: An extremely fine, white, odorless tasteless, water insoluble, chemically pure cellulose powder, manufactured from natural fibres.
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: This animal diet supplement has seven-trace elements, which are usually present in a open environment - For complete description see product datasheet...
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Artikel nummer : (ICNA0290283802)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
UOM: 1 * 2 kg
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Artikel nummer : (ICNA0290465401)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise contro...
UOM: 1 * 1 kg
Artikel nummer : (ICNA0290283410)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: This powdered salt mixture is used as animal diet.
UOM: 1 * 10 kg
Artikel nummer : (ICNA0210141301)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Corn-syrup is a dual acid-enzyme conversion syrup which contains approximately three times as much maltose as regular corn syrups processed to the sam...
UOM: 1 * 3,79 L
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Soy flour or soy grits refers to defatted soybeans ground finely.
Artikel nummer : (ICNA0296009801)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
UOM: 1 * 1 kg
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom