Du sökte efter: Immunologiska analyser
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (CAYM500410-96)
Leverantör: Cayman Chemical
Beskrivning: Immunological assay, Mouse anti-type II collagen IgG assay kit (bovine), 96 strip wells
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Biotium
Beskrivning: Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Artikel nummer : (CAYM700460-192)
Leverantör: Cayman Chemical
Beskrivning: For the measurement of creatinine levels in plasma and serum.
UOM: 1 * 192 Tests
Artikel nummer : (23007.)
Leverantör: Biotium
Beskrivning: TrueBlack™ is a reagent for quenching lipofuscin autofluorescence in tissue sections for immunofluorescence staining. Lipofuscin consists of highly au...
UOM: 1 * 1 mL
Artikel nummer : (AGLS972500)
Leverantör: AGILENT
Beskrivning: The AdEasy Viral Titer Kit is a simple enzyme-linked immunoassay for the determination of adenoviral titers.
UOM: 1 * 1 kt
Leverantör: Biosensis
Beskrivning: The Neurotrophin Antibody Kit contains a collection of sheep antibodies raised against BDNF, NGF, NT3 and NT4/5. The kit is completed with one vial of...
Artikel nummer : (ROCKKBA-319-383)
Leverantör: Rockland Immunochemicals
Beskrivning: Rockland immunochemicals Anti-DYKDDDDK (FLAG®) kit for immunoprecipitation
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel nummer : (COVID19AGVCG)
Leverantör: SURESCREEN
Beskrivning: Snabbtest för kvalitativ detektering av SARS-CoV-2-antigentest på nasal provpinne.
UOM: 1 * 25 Tests
Artikel nummer : (PIER35000)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: This peroxidase suppressor is a stable and easy-to-use inhibitor of endogenous peroxidase activity from cells and tissues.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (PIER36000)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: The Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit bundles the Pierce™ Metal Enhanced DAB Substrate Kit with all necessary components to stain, counterstain and...
UOM: 1 * 1 KIT
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Easy-Titer® IgG assay kits are simple, mix-and-read assays that allow quick and accurate determination of concentrations from 15 to 300 ng/ml of IgG.
Artikel nummer : (MMMPMDS100EU)
Leverantör: 3M Food Safety
Beskrivning: The 3M™ Molecular detection instrument comes with a pluggable heater, software, power cord, USB cable and a basic accessory kit.
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel nummer : (MMMPMDMC96NA)
Leverantör: 3M Food Safety
Beskrivning: Kit contains 96 tests and is used with the 3M™ Molecular Detection System to check for inhibition of the matrix sample during validation periods, when...
UOM: 1 * 96 Items
Artikel nummer : (NOVUNBP1-71713)
Leverantör: Novus Biologicals
Beskrivning: Chromata ChIP Histone H3 [Monomethyl Lys9] Kit
UOM: 1 * 25 Tests
Artikel nummer : (NOVUNBP1-71709)
Leverantör: Novus Biologicals
Beskrivning: Chromata ChIP Kit
UOM: 1 * 25 Tests
Artikel nummer : (NOVUNBP1-71710)
Leverantör: Novus Biologicals
Beskrivning: Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit
UOM: 1 * 25 Tests
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom