Du sökte efter: Glaskulor
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Soda-lime glass, solid.
Artikel nummer : (332124G)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
UOM: 1 * 500 g
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Soda-lime glass, solid.
Certifikat New Product
Artikel nummer : (432-0064)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Glass beads in glass bottle, Diam.: 1,0 mm
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Solid soda-lime glass.
Leverantör: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beskrivning: Disruptor beads, for above and TurboMix attachment, Diam.: 0,5 mm
Artikel nummer : (ICNA116914801)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Glass beads.
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Massivt glas.
Leverantör: Merck Millipore (Novagen)
Beskrivning: ColiRollers™ plating beads are a specially treated glass bead which offers a better way to perform plating bacteria for transformation and molecular c...
Leverantör: ROBU GLASFILTER
Beskrivning: Carrier substrate for cell cultivation from the VitraPOR® sintered filters of porosity classes ranging from 1,0 to 500 µm.
Leverantör: SIGMUND LINDNER GMBH
Beskrivning: Ballotini solid glass balls are produced from high quality and pure soda-lime glass.
Artikel nummer : (LINR55-02500-90)
Leverantör: SIGMUND LINDNER GMBH
Beskrivning: Made of soda-lime glass and high-quality borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 kg
Artikel nummer : (LINR7503-20KG)
Leverantör: SIGMUND LINDNER GMBH
Beskrivning: Aluminium-borosilicate glass.
UOM: 1 * 20 kg
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Made of soda lime glass.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom