Du sökte efter: Dekontamineringsmedel
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Artikel nummer : (3768.1000)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Dekontaminationslösning, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (3900.)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Dekontaminationslösning, ProClean rengöringsmedel
UOM: 1 * 5 L
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Bruksfärdig lösning för snabb och enkel eliminering av RNase-kontaminering av arbetsytor, instrument, pipetter, glas- och förbrukningsvaror.
Artikel nummer : (APOSBIA7089-500ML)
Leverantör: Apollo Scientific
Beskrivning: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (732-2353)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Bruksfärdig lösning för att hindra DNA-kontaminering. För rengöring av arbetsytor, instrument, mikroliterpipetter, termocyklers etc.
UOM: 1 * 250 mL
Artikel nummer : (APOSBIA7153-500ML)
Leverantör: Apollo Scientific
Beskrivning: Removes RNase contaminations from surfaces
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: EndotoxinOUT™ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: Dekontaminationslösning, DNA/RNA-ExitusPlus™, refill pack
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: RNase-ExitusPlus™ är en icke-alkalisk, icke-frätande och icke-karcinogen rengöringslösning som ger ett effektivt skydd mot RNas-kontaminering. RNase-E...
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA from surfaces.
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: RNase ERASE™ decontamination solution has been formulated using three ingredients known to be active against RNase.
Artikel nummer : (A7600.1000)
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: Autoclaving is badly suited for the sustained removal of nucleic acids. DNA molecules in recombinant microorganisms are merely fragmented in the autoc...
UOM: 1 * 6 L
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: DNAOUT™ is a DNA removal solution for the rapid decontamination of work areas from contaminating DNA. Simply spray the work area and wait 10-15 secon...
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: GELPLATE-clean™ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable fo...
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: RNaseOUT™ is uniquely formulated to destroy and remove RNases on contact.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom