Du sökte efter: Kylare, bänkmodell
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (AGLS400005)
Leverantör: AGILENT
Beskrivning: Most cell types show >50% survival when cooling rates are kept at 0,2 to 1 °C/min. The StrataCooler Cryo preservation module has been designed to ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (AGLS401349)
Leverantör: AGILENT
Beskrivning: The StrataCooler LP benchtop cooler provides the most protection for enzymes whether in freezer or on benchtop.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Corning
Beskrivning: An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack® and CoolSink® modules.
Leverantör: Corning
Beskrivning: Ideal for transfering samples between labs, or in the field.
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: High capacity storage for transport of dry ice pellets and blocks.
Artikel nummer : (SIMPM479-24)
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: The Simport KoolPlate™ is ideal for chilling and preparing paraffin blocks, for sectioning at the microtome or for performing other laboratory procedu...
UOM: 1 * 6 Items
New Product
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: These reagent reservoir chillers are the ice-free, non-toxic way to extend the working period and preserve integrity for temperature sensitive reagent...
Sale
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Kylda kylare används i första hand som tillbehör till motkylning vid anslutning till en värmetermostat eller för snabb nedkylning av vätskor till låga...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom