Du sökte efter: Knäskydd
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (SIOEYMB00000C0)
Leverantör: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivning: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (PRTWKP05BKR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (PRTWKP40BKR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
UOM: 1 * 1 Par
Artikel nummer : (PRTWKP20BKR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
UOM: 1 * 1 Par
Artikel nummer : (PRTWKP30BKR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
UOM: 1 * 1 Par
Artikel nummer : (PRTWKP50WHR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
UOM: 1 * 1 Par
Artikel nummer : (113-8801)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: Tåliga knäskydd tillverkade av etylen-vinylacetat. De ger skydd mot stötskador vid t.ex. fall eller slag, eller vaddering för längre perioder i knästå...
UOM: 1 * 1 Par
Artikel nummer : (KWIN100713930)
Leverantör: FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivning: Long knee pads made of black foam.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivning: For anyone who needs to work on their knees.
Artikel nummer : (KWIN100388940)
Leverantör: FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivning: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom