Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
fallselar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/16/18945216.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sortera efter:
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Miller H-Design® harness with comfortable lightweight high visibility vest to be visible from a distance and in dark environments. Miller H-Design Dur...
Artikel nummer : (139-0232)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Harness, Miller®, 1-point, Bygg och anläggning, Polyamid, Anti-statisk: -, Vikt: 0,5 kg
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   The R6 Premium Revolution harness is a reinvented full body harness with redefined comfort levels and reinforced durability. This Miller R6 Revolution...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Miller H-Design® BodyFit harness with two sternal webbing loops and automatic buckles on chest and legs straps and DuraFlex Stretch webbing. The Mille...
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Miller H-Design® two points harness with mating buckles on chest and legs straps and two sternal webbing loops. The Miller H-Design® harnesses are the...
Artikel nummer : (111-1408)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Heat and fire resistant Kevlar® harness, ideal for use offshore, in the Army, or by fire brigades.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   The Miller Relief Step™ Safety Device alleviates the effects of orthostatic intolerance, also known as suspension trauma. If a fall occurs, a person b...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (139-0239)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Safety Harness with Elasticated DuraFlex® webbing, Revolution™ Duraflex®, Revolution Comfort R2, 2-point, Bygg och anläggning, Anti-statisk: -, Storlek: S/M
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 14
  1  2  Nästa