Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "fallinor-och-rep"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/17/18945217.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortera efter:
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Lina av rep, stötdämpande, ME53, Polyamid, Med snäpphake och skruvkarbin, Längd: 1,5 m, Diam.: 12 mm, Vikt: 0,7 kg
Artikel nummer : (DALL1003232)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   This lanyard offers higher comfort in case of a fall. Ideal for ascending and descending a pole, tower or ladder: The user is always secured by two-wa...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Restraint rope lanyard, MD02, Polyamid, Med två kopplingsanordningar, Längd: 1 m, Diam.: 12 mm, Vikt: 0,53 kg
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Stretchable lanyard, shock-absorbing, Miller® Manyard, ME83, Polyamid/Teflon®, Med galvaniserad kopplingsanordning och snäpphake, Längd: 1,5 m, Vikt: 0,65 kg
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   These lanyards, consisting of an adjustable polyamide guy rope with loop and one or two twist lock carabiners, are suitable for a variety of applicati...
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   The ergonomic HandZup® is a unique, patented work positioning system (EN 358) that leaves the hands free and enables the operator to work in complete ...
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   These fall arrest rope lanyards with shock absorber, vertical scaffold clamp and screwgate karabiner provide an ideal fall protection solution for sca...
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   The automatic guide rope grab and anchorage line prevent workers from falling during ascent or descent. In the event of a fall, the device locks onto ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa