Du sökte efter: Första Hjälpen-kit, komponenter
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (PLUM5151)
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
UOM: 1 * 20 Items
Artikel nummer : (PLUM4554)
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MMMEM82002A)
Leverantör: 3M MEDICAL
Beskrivning: This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
UOM: 1 * 10 Rulle
Artikel nummer : (118-0057)
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivning: Refill pack for the first aid panel, for use in first aid situations.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (118-0247)
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivning: This cleansing spray is intended for rinsing and cleaning out dust and dirt from eyes and wounds. The portable spray bottle is filled with 150 ml phys...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivning: Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (...
Artikel nummer : (SAFIQ2290)
Leverantör: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Beskrivning: This instant single use cold pack is ideal for use in the event of an emergency or injury, delivering fast first aid to those who need it. It also hel...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (118-1509)
Leverantör: PREVOR EYEWASH
Beskrivning: This spray containing sterile Previn® solution is intended for washing chemical splashes within the first 60 s following an accident, either on a hand...
UOM: 1 * 100 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom