Du sökte efter: Klädhängare
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Palbam
Beskrivning: These shorter gown racks are designed for hanging lab coats and frocks.
Leverantör: Palbam
Beskrivning: Gown racks in stainless steel 304L with electropolished finish
Leverantör: Metro International
Beskrivning: Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
Leverantör: Metro International
Beskrivning: Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Leverantör: Palbam
Beskrivning: Wall-mounted gownracks in stainless steel 304 with electropolished finish.
Artikel nummer : (PALBGC1302)
Leverantör: Palbam
Beskrivning: Cleanroom cubby racks.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HUPF7500452)
Leverantör: HUPFER METALLWERKE
Beskrivning: This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: Our stainless-steel hanging racks are manufactured to the highest standards.
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: Open hook garment hangers are manufactured from 304 grade stainless steel in a polished finish.
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: Our hygienically designed stainless steel shoe and boot racks come with a hygienic, easier to clean, continuous piece of prongs.
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: Our free-standing rail can be used either with coat hangers or with hooks.
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: Our hanging racks are designed for standard portrait clipboards.
Artikel nummer : (SCAA460014)
Leverantör: Essity
Beskrivning: The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
UOM: 1 * 10 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom