  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "etiketter-foertryckta"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/39/18945339.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
Sortera efter:
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   These two part tags provide enhanced operational control and record keeping. Matching identification numbers are printed on each part.
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   These two-part tags provide enhanced operational control and record keeping.
Leverantör:  EP SCIENTIFIC
Benämning:   Label is colour-coded with the chemical preservative type for quick reference and safe handling. Sticks securely to plastic or glass sample containers...
Artikel nummer : (DAKL464085)
Leverantör:  DAKLAPACK
Benämning:   [EN]LABEL DRY ICE UN1845 WHITE 1 * 500 Items
UOM:  1 * 500 Items
Artikel nummer : (DAKL460610)
Leverantör:  DAKLAPACK
Benämning:   This pre printed labels are 100% compliant with the UN3373 packaging laws.
UOM:  1 * 100 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5  av 5