Du sökte efter: Deepwellplattor
59  results were found
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These deep square well plates, made from virgin PP, are designed to make the interchanging of plates simpler in automated systems. They are also ideal...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Made of virgin PP to minimise extractables.
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Tillverkas av virgin-PP vilket minimerar mängden extraherbara ämnen.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: With reinforced walls to the bottom of the well backed, and supporting ribs on the underside of the plate, these 2 ml square well PP blocks can be use...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These deep 384 square well plates are made from PP in a Class 100000 cleanroom. They are designed for high density sample collection and/or storage.
Artikel nummer : (548-3375)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® 96-Well plates and covers are designed for chromatography and high throughput screening (HTS) applications.
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker® platta 96 runda brunnar plattor tillverkade i PS är idealiska för ELISA tillämpningar.
Sale
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Finns i PP för automatiska screening- och förvaringssystem.
Sale
Leverantör: Avantor
Beskrivning: PP, 96-brunnars förvaringsplatta med koniska brunnar.
Sale
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Dessa djupa fyrkantiga plattor tillverkade i virgin-PP, är framtagna för att förenkla växlingen av plattor i automatiserade system. De är även idealis...
Artikel nummer : (43001-0031)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Lämplig för användning på Dynex DSX- och DS2-instrument. Djup brunnsreservoar med åtta brunnar.
UOM: 1 * 250 Items
Artikel nummer : (732-0612)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP. De här plattorna rymmer hela 2,5 ml (2,2 ml när förseglingsmattan sitter på plats) och fungerar som förvaringsplattor eller reservoarer.
UOM: 1 * 10 Items
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Leverantör: SGE a Trajan company
Beskrivning: These as-molded, untreated plates are manufactured from a high purity polypropylene copolymer, making them some of the cleanest uncoated plastic plate...
Leverantör: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Beskrivning: The BioCleanPlate Wako™ are endotoxin-free microplates that are individually wrapped to reduce the chance of contamination and are perfect for LAL tes...
New Product
Artikel nummer : (738-0180)
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: COC, clear, non sterile, without lid. Made of solvent resistant cycloolefin, these microplates are characterised by good chemical resistance to polar ...
UOM: 1 * 40 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PS. Idealiska för provtagning, förvaring och tillämpningar inom kombinations kemi bibliotek.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom