Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Fluorescensmikroskop
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The VisiScope IT405 FLD has been designed for tissue culture research in clinical and biotechnology laboratories.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   LED microscope for transmitted and fluorescence reflected light.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   This fluorescence microscope is designed for lab applications.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ZEISS
Beskrivning:   The Axio Vert A1 FL-LED has a four-position mount for LED modules for reflected light fluorescence. One position is occupied for green fluorescent pro...
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Beskrivning:   This hybrid microscope easily converts between upright/inverted and brightfield/fluorescence configurations.
Artikel nummer : (630-2749)
Leverantör:  IDCP B.V.
Beskrivning:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation LEDs.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (IDCPAM4515T4-GFBW)
Leverantör:  IDCP B.V.
Beskrivning:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Molecular Devices
Beskrivning:   The ImageXpress Pico system combines powerful analysis for individual labs that need easy automated imaging solutions. Intelligent cell imaging and an...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 8