Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Infusionspumpar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/50/20236950.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (ISMCKDLEGATO-100)
Leverantör:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Beskrivning:   Infuse only single syringe pump which accommodates syringes from 0,5 µl to 60 ml.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (ISMCKDLEGATO-200)
Leverantör:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Beskrivning:   It is an infiuse only dual syringe pump and can accomodate two syringes.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Beskrivning:   The KDS syringe pumps give customers a cost effective solution for infusing fluids
Artikel nummer : (ISMCKDS210)
Leverantör:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Beskrivning:   The KDS 210 including five operating modes plus independent rate and volume settings for both infusion and withdrawal.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HARVARD APPARATUS LTD
Beskrivning:   The PHD 22/2000 syringe pump series gives you the lowest flow rates, the highest accuracy, the smoothest flow, advanced programmability from the keypa...
Leverantör:  HARVARD APPARATUS LTD
Beskrivning:   This OEM series of syringe pumps have a new mechanism that includes a tight gripping, more secure syringe clamp for syringes ranging from 0,5 µl to 10...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6