Du sökte efter: Ställ för mikroplattor
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: TENAK AS
Beskrivning: Complete range of racks for microtiter plates for use in upright freezers, made of stainless steel. The racks can either be used as one plate per shel...
Leverantör: TENAK AS
Beskrivning: Stainless steel standard microplate racks.
Leverantör: TENAK AS
Beskrivning: These microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Leverantör: TENAK AS
Beskrivning: Microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Leverantör: TENAK AS
Beskrivning: This is a complete range of racks for microtiterplates for use in chest freezers.
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Maximise tube storage capacity per freezer with Thermo Scientific™ Sliding Drawer Racks for Tubes (5 inner door freezers), a racking solution for five...
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Maximise the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™, racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B freezer...
Artikel nummer : (NALG5039-0048)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HERA398188)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Use Thermo Scientific™ chest freezer racks with TDE series ultra-low temperature chest freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-s...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: A range of storage racks for standard microplates and DeepWell™ plates in chest or upright mechanical freezers or incubators.
Leverantör: GLW
Beskrivning: These racks are commonly used for chest freezers.
Leverantör: GLW
Beskrivning: Stainless steel
Artikel nummer : (REVC398188)
Leverantör: REVCO TECHNOLOGIES
Beskrivning: Rack, Microplate storage/freezer, För: Microplates, Hyllor/lådor per rack: 27, 135×89×655 mm
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom