Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Färger för histologi
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"35"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Cytologisk infärgningsmetod utvecklad av Papanicolaou. Standardmetod för karcinom- och hormoncykeldiagnostik.
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Infärgningslöningar och kit för immunhistologi.
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as with existing products. ISOSLIDE® control slides help optimise and standardise stain...
Artikel nummer : (1.00482.1000)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   This periodic acid for the periodic acid schiff, or PAS reaction, is used for the decetion of aldehyde, mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glyco...
UOM:  1 * 1 l
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   This Eosin-Phloxine solution, alcoholic is used in hemytoxylin and eosin (H and E) overview staining that is routinely performed in histological labor...
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Hård vävnad som ben eller tänder och alla prover av förkalkad vävnad som benmärgsprov kräver särskild förbehandling. OSTEOMOLL® avkalkar effektivt och...
Artikel nummer : (1.00251.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   This reticulin silver plating stain has been designed for the detection of reticular fibers in histological specimens.
UOM:  1 * 24 Tests
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Vials with chinese inks.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 35
  1  2  3  4  5  Nästa