Du sökte efter: Övertryckventiler
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. F...
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Artikel nummer : (201-0290)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Ventil i PPS med flödeskropp i PTFE. Kan användas som övertrycksventil med justerbar tryckreglering eller som en ventil för att förhindra tryckfall un...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (119-0234)
Leverantör: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivning: These safety drum vents provide automatic pressure relief for drums between 0,20 bar but less than 0,55 bar. Depending on the model, vacuum relief is ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Welch by Gardner Denver
Beskrivning: Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Artikel nummer : (BROE96T0227)
Leverantör: BROEN-LAB
Beskrivning: Pressure reducing valve 2,0 for Broen showers, 0,5 - 8,5 bar
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MFLX01350-82)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Prevent leaks with the emergency shutdown design.
Artikel nummer : (MFLX03245-40)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (VARIRE7030)
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: Valves made from stainless steel are two-position with six-port. It is manually operated with three-way switching.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom