Du sökte efter: Strömförsörjningar
Nätaggregat eller power supply förser en eller flera apparater med energi genom att omvandlar växelström till de olika former av elektricitet. De skyddar utrustningen mot kortslutningar eller för höga spänningar. Vid strömavbrott återställer de funktionen automatisk för att skydda känsliga material. Reglerade, oreglerade eller justerbara strömförsörjningar (nätaggregat eller power supplies) kategoriseras utifrån generella prestanda som producerar stabila strömmar eller spänningar på exakta nivåer.
Nätaggregat eller power supply förser en eller flera apparater med energi genom att omvandlar växelström till de olika former av elektricitet. De skyddar utrustningen mot kortslutningar eller för höga spänningar. Vid strömavbrott återställer de funktionen automatisk för att skydda känsliga material. Reglerade, oreglerade eller justerbara strömförsörjningar (nätaggregat eller power supplies) kategoriseras utifrån generella prestanda som producerar stabila strömmar eller spänningar på exakta nivåer.
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (MFLX77200-07)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Make the most of your Masterflex drives replacement parts and other accessories.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: For most electrophoresis applications, the Basic power supply is ideal. For high current blotting applications, choose the High Current power supply.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Strömförsörjning, VWR®, CH-plug, Power supply, dual voltage
Artikel nummer : (700-1285)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with PC housing and flame-retardant ABS face plate, and is ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MFLX07525-90)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Optimize performance of your Masterflex pump.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (700-0856)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® mini power supply is a basic, economical unit perfect for small nucleic acid gel tanks.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MFLX77120-11)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Safely adapt your VDC powered C/L® pump.
UOM: 1 * 1 Items
CE Compliant
Artikel nummer : (700-1316)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with flame-retardant ABC face plate and is ideal for DNA, RNA, and protein electrophoresis, as well as bl...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (115-3060)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: PCB rack is moulded from a conductive thermoplastic compound based on polypropylene copolymer with carbon black and reinforced with mica flake.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Strömförsörjning, VisLED power supply input 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, output 21 V/1.00A, UL and CE (incl. Med-Norm)
Artikel nummer : (VART57976101111)
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivning: This is a powerful power bank with a capacity of 10000 mAh.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Corning
Beskrivning: Axygen power supplies are ideal for most electrophoresis needs.
Artikel nummer : (NANOPAC-300P)
Leverantör: NANOENTEK
Beskrivning: The nanoPAC mini power supply are an ultra compact and economic unit ideal for use with DNA (horizontal) and protein (vertical) electrophoresis system...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Leverantör: CONSORT
Beskrivning: Ett fullständigt sortiment strömförsörjningsenheter för elektroforestillämpningar, t.ex. DNA-sekvensering, isoelektrisk flatbäddsfokusering, horisonte...
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Choice of adapters for connecting 4 or 2 mm leads to 2 or 4 mm output jacks, respectively.
Artikel nummer : (732-1424)
Leverantör: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning: EVT 300 strömkällor kan driva M6Plus-enheter, två M12-enheter eller två HexaGels-enheter (vid 75 V). EVT 300 kör geler så snabbt som på 20 - 30 minute...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom