Du sökte efter: Beredda mikrobiologiska media
137  results were found
SearchResultCount:"137"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Readybag® gamma-irradiated and pre-weighed granulated media pouches for fast, flexible and easy pathogen testing. Readybag® media pouches speed up and...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Envirocheck® tryckplattor används för kontroll av kritiska kontrollpunkter (CCP) inom HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) för mikrobiolo...
Artikel nummer : (1.13405.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Mueller-Hinton agar, Plate, Merckoplate®, Storlek: 90 mm, Fyllning: 20 ml, Standard: -,: Applikation: Antibiotics resistance
UOM: 1 * 480 Items
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: För olika mikrobiologiska tillämpningar.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Environmental Petri plates 90 mm for active and passive air monitoring in pharmaceutical industries.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Finns som 90 mm platta enligt standarder. TLHTh Tween®, lecitin, histidin, tiosulfat) används för neutralisering. Plattorna finns som dubbel- eller tr...
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Varje MediaBag T (rörpåse) är fylld med förhandsvägda granulat. Anslut filterenheten, 0,2 µm, aseptiskt till slangen med hjälp av anslutningsenheten. ...
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: För olika mikrobiologiska applikationer.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Påsanslutning, Volym: -, Applikation: Accessory
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: R2A-agar, VWR®, Fyllning: 200 ml, Storlek: 250 ml, Standard: EPA,: Applikation: Bacteria, general
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Surface and liquid flexible slides for simple and effective microbiological monitoring and hygiene testing of surfaces and fluids.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Mikrobiologiska medier i påsar fungerar väldigt väl för stora provvolymer.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Ready to use buffered peptone water is prepared a few minutes before use, to guarantee the best performance of the medium.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Varje påse innehåller en uppvägd mängd granulerat substrat och levereras förpackad och strålsteriliserad. Färdig för odling - tillsätt bara sterilt va...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 137
no targeter for Bottom