Färgade kulor
Leverantör: Edvotek
EDVO1500EA 1300 SEK
EDVO1500
Färgade kulor
Modeller Molekylmodeller
En uppsättning färgade kulor som kan användas för att representera Watson-Cricks DNA-baser: A, T, G, C.
Kulorna kan användas på olika sätt för att demonstrera olika begrepp kring DNA:s struktur och biologi.
Beställningsinformation: 150 kulor av varje färg ingår. Inkluderar detaljerade beskrivningar av olika demonstrationer.