Luxmätare, digital, 200 000 Lux
Leverantör: VWR SciEd Collection
761-0411EA 0 SEK
761-0411
Luxmätare, digital, 200 000 Lux
Ljusmätare
  • Format:
  • 2 000 skalenheter
  • Analogt stapeldiagram
  • Automatiskt intervall eller manuellt intervall
  • Automatisk avstängning
  • MAX/MIN
  • Relativa mätningar
  • Toppmätningar
  • FC/Lux
  • Data Hold
  • Displaybelysning
  • Indikator för låg batterinivå