Dialys
Leverantör: G-Biosciences
BE-603EA 4100 SEK
BE-603
Dialys
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial kemi Chromatography Learning Activities
Dialys är en rutinmässig teknik på forskningslaboratorier för att 'byta' lösningen som en biomolekyl är löst i. Buffertarna som används för att isolera biomolekyler, såsom proteiner, är ofta inte förenliga med efterföljande tillämpningar på grund av höga koncentrationer av reagens, såsom exempelvis hög salthalt. Ett prov placeras i en påse med ett halvpermeabelt dialys påse och placeras sedan i den nya lösningen eller vatten. Små molekyler, såsom salt, kan passera genom membranet, och förflyttas från ett område med hög koncentration till låg koncentration. De större molekylerna, såsom proteiner, hålls kvar i påsen. Mikrodialys är en modifiering av dialys för att kringgå problemet med att dialysera små volymer av värdefulla prover. Mikrodialys använder små anordningar som är utformade för små volymer. Denna sats låter eleverna undersöka dialys med användning av mikrodialysanordningar.
  • Introduktion till dialys
  • Praktisk erfarenhet med mikrodialysanordningar
  • Enkelt, lätt åskådliggjort dialysexperiment
Behövs också: proteinelektroforesutrustning.
Leveransinformation: Levereras med de beståndsdelar som behövs för praktisk experimentering för 6 labgrupper. Levereras med lärarhandbok och separat elevhandbok (handböcker på engelska).