Immunaffinitetskromatografi
Leverantör: G-Biosciences
BE-507EA 4275 SEK
BE-507
Immunaffinitetskromatografi
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial kemi Chromatography Learning Activities
  • Lär ut antikropps:antigen-utfällning
  • Praktisk aktivitet för att fälla ut antigen och antikroppskomplex
  • Kvantitativ bedömning av antikroppskoncentration
Behövs också: centrifug med låg hastighet för 1,5-2 ml rör, inkubator, ljuslåda, UV-ljus.
Leveransinformation: Levereras med de beståndsdelar som behövs för praktisk experimentering för 6 labgrupper. Levereras med lärarhandbok och separat elevhandbok (handböcker på engelska).