Molekylviktskromatografi
Leverantör: G-Biosciences
BE-414EA 3500 SEK
BE-414
Molekylviktskromatografi
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial kemi Chromatography Learning Activities
  • Principer för gelfiltrerings- eller storleksexklusionskromatografi
  • Faktorer som påverkar gelfiltreringskromatografi
  • Praktisk kromatografilaboration
  • Rollen för gelfiltrering och strategier inom proteinrening
Behövs också: Stativklämma och stativ.
Leveransinformation: Levereras med de beståndsdelar som behövs för praktisk experimentering för 6 labgrupper. Levereras med lärarhandbok och separat elevhandbok (handböcker på engelska).