Elektronisk blodtrycksmätare
720-1981EA 1400 SEK
EDSCGM01022-B
Elektronisk blodtrycksmätare
Mätområde: blodtryck 5,4 till 36 kPa (40 till 270 mmHg), pulsområde 40 till 200 s/min
Noggrannhet: blodtryck: ±0,4 kPa (±3 mmHg), puls inom ≤ ±5 % av avläst värde
Mätmetod: automatisk laddning och utsläpp för mätning
Strömförsörjning: 4×1,5 AA-batterier, stabilt 6 V/600 mA